BMSIPD4400B400
Blender Bag
capacity 400 mL
Synonym(e):
homogenization bag, homogenizer bag
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
24111500
NACRES:
NB.74
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
low-density polyethylene
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific IPD4400-B400
bag H × W
300 cm × 180 cm
Kapazität
400 mL
Allgemeine Beschreibung
Blender bag, 400ml, for use in BenchMasher 400 and other paddle blenders. Includes lateral nylon filter.
Anwendung
Homogenization and blending of agricultural, food, pharmaceutical and laboratory samples.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)