BMSC1005T5S
Microtube Centrifuge Tubes
capacity 5 mL, clear tube, sterile, cap (attached pushed fit), pack of 20 ea (10 x bags 20ea)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (attached pushed fit)
clear tube
conical bottom
polypropylene tube
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
graduations
Verpackung
pack of 20 ea (10 x bags 20ea)
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific C1005-T5-S
Kapazität
5 mL
Röhrchendurchm.
16 mm
Eignung
suitable for (c
entrifugation)
suitable for PCR
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)