Wichtige Dokumente
BCK-HTS488-20
EdU HTS Kit 488
sufficient for 2000 assays
About This Item
Empfohlene Produkte
Fluoreszenz
λex 496 nm; λem 516 nm
Versandbedingung
wet ice
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise