BAF188460020
Bel-Art® Cryo-Safe™ Cooler
Mini -15oC, for tubes, 0.5 ‑ 1.5 mL, polycarbonate, no. of holes, 12
Synonym(e):
cryopreservation container, freezer storage, stackable cryo storage
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polycarbonate
Leistungsmerkmale
for tubes 0.5 ‑ 1.5 mL
no. of holes 12
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18846-0020
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Adapters change well size to hold 0.5 ml microcentrifuge tubes
- Small footprint is ideal for benchtop use
- Epoxy coated wire handle fastens lid and allows easy transport
- All polycarbonate cooler body and lid clean easily
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)