BAF134880050
Bel-Art® Write-on™ Label Tape
roll size 40 yard, orange, width 1/2 in., pk of 6
Synonym(e):
labelling tape, moisture resistant label tape, solvent resistant label tape
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
orange
Verpackung
pk of 6
Hersteller/Markenname
Bel-Art F13488-0050
Walzengröße
40 yard
Breite
1/2 in.
12.7 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- No sticky residue lingers when tape is stripped off
- Marks made with pencil, ball-point pen or solvent ink marker survive most laboratory conditions
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)