Merck
AXYTGL1140R
Gel cutting tips
size 1.1 mm × 4 mm, pkg of 5x480tips/cs, racked
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Größe:
1.1 mm × 4 mm
Verpackung:
pkg of 5x480tips/cs
Hersteller/Markenname:
Axygen Inc TGL-1140-R
Corning
Hersteller/Markenname
Axygen Inc TGL-1140-R
Corning
Verpackung
pkg of 5x480tips/cs
Größe
1.1 mm × 4 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)