AXYTE204YRS
Pipette tips for Eppendorf pipettors
capacity 200 μL, yellow, sterile
Synonym(e):
pipet tips
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Empfohlene Produkte
Materialien
yellow
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable
Verpackung
case of 960 tips racked
Hersteller/Markenname
Axygen Inc
Corning
Kapazität
200 μL
Volumen
200 μL
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)