Merck
AXYT205WBC
Pipette tips, wide bore
size 200 μL, clear, pkg of 20x1000tips/cs
Synonym(e):
Wide Bore Pipette Tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Größe:
200 μL
Sterilität:
non-sterile
Leistungsmerkmale:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Verpackung:
pkg of 20x1000tips/cs
Hersteller/Markenname:
Axygen Inc T-205-WB-C
Corning
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc T-205-WB-C
Corning
Verpackung
pkg of 20x1000tips/cs
Größe
200 μL
Farbe
clear
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)