AXYT1000CRS
Pipette tips
racked, size 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc T-1000-C-R-S
Corning
Verpackung
pkg of 5x1000tips/cs
Größe
1000 μL
Volumen
1000 μL
Farbe
clear
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYT1000CRS |