Merck
AXYQTF1100CBKRS
Pipette filter tips for Qiagen®
capacity 1000 μL, black, conductive, racked, pkg of 16x96tips/cs, sterile
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.02
Hersteller/Markenname:
Corning QTF-1100-CBK-R-S
Kapazität:
1000 μL
Sterilität:
sterile
Verpackung:
pkg of 16x96tips/cs
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
Corning QTF-1100-CBK-R-S
Verpackung
pkg of 16x96tips/cs
Kapazität
1000 μL
Farbe
black
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 2
Dieser Artikel
AXYQT300CBKR
sterility
sterile
sterility
-
packaging
pkg of 16x96tips/cs
packaging
pkg of 24x96tips/cs
capacity
1000 μL
capacity
300 μL
color
black
color
black
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Axygen® 96-well tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality
  • Clear and conductive black polypropylene tips are available in 96-well format
  • Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic
  • Sterile tips for sensitive biological applications
  • Aerosol resistant filtered tips reduce carryover contamination
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)