AXYPCR96HSC
PCR amplification plate
half skirt, 96 well, clear
Synonym(e):
96 multiwell plate
About This Item
clear polypropylene wells
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
clear polypropylene wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt
Verpackung
case of 50 ea
Hersteller/Markenname
Axygen Inc
Corning
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 wells
Arbeitsvolumen
200 mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)