AXYMCT200LC
MAXYMum Recovery® microtubes
size 2.0 mL, pkg of 10x250tubes/cs
Synonym(e):
centrifuge tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Hersteller/Markenname
Axygen Inc MCT-200-L-C
Corning
Verpackung
pkg of 10x250tubes/cs
Größe
2.0 mL
Farbe
clear
Fitting
cap (push fit)
Eignung
suitable for (centrifugation)
Bindungsart
(ultra-low retention)
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYMCT200LC |