AXYFXF200RS
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
capacity 200 μL, racked, filtered, clear, sterile
Synonym(e):
pipet tips
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
robotic pipet tips
Hersteller/Markenname
Axygen Inc
Corning FXF-200-R-S
Verpackung
pkg of pkg of 5x960 tips/cs
Kapazität
200 μL
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)