Merck
AXYAP850
AxyPet® pipette
8 channel, autoclavable, size 5-50 μL, pkg of 1 ea
Synonym(e):
pipet
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Leistungsmerkmale
8-channel
electronic: no
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Axygen Inc AP-8-50
Corning
Größe
5-50 μL
Rechtliche Hinweise
AxyPet is a registered trademark of Axygen, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)