AV47974
Anti-NDRG1 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-CAP43, Anti-CMT4D, Anti-DRG1, Anti-GC4, Anti-HMSNL, Anti-N-Myc downstream Regulated gene 1, Anti-NDR1, Anti-NMSL
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
43 kDa
Speziesreaktivität
human, dog, bovine
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDRG1(10397)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-NDRG1 antibody recognizes canine, chicken, mouse, zebrafish, bovine, human, and rat NDRG1.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)