AV36993
Anti-TFAM (AB3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-AI661103, Anti-Hmgts, Anti-MtTFA, Anti-Transcription factor A, mitochondrial, Anti-TsHMG
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity isolated antibody
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
27 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Tfam(21780)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable