AV32784
Anti-ACSL1 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-ACS1, Anti-Acyl-CoA synthetase long-chain family member 1, Anti-FACL1, Anti-FACL2, Anti-LACS, Anti-LACS1, Anti-LACS2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
78 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACSL1(2180)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-ACSL1 (AB1) antibody recognizes pig, bovine, zebrafish, human, mouse, rat, and canine ACSL1.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable