AMAB91365
Monoclonal Anti-RELN antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5324, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
PRO1598, RL
About This Item
Empfohlene Produkte
Konjugat
unconjugated
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CL5324, monoclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Isotyp
IgG1
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RELN(5649)
Immunogen
Sequence
TFCEPYGPRELITTGLNTTTASVLQFSIGSGSCRFSYSDPSIIVLYAKNNSADWIQLEKIRAPSNVSTIIHILYLPEDAKGENVQFQWKQENLRVGEVYE
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence SADWIQLEKIRAPSN as determined by overlapping synthetic peptides.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)