Merck
ADF356301C-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 Centriprep 100 - 125 mm, large rotor bore, pack of 6
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Leistungsmerkmale
holds 1 Centriprep 100 - 125 mm
Verpackung
pack of 6
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022654331 (NA)
Parameter
7,567 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
29.5 mm
Kompatibilität
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP022654331-2EA4061835085736