ADAPA444125F-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 12 x 1.2 - 5 mL Falcon® centrifuge tubes, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
for use with aerosol-tight lid
holds 12 x 1.2 - 5 mL Falcon® centrifuge tubes
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022637525 (NA)
Parameter
4,100 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
111 mm
Durchmesser
11 mm
Kompatibilität
for use with 100 mL rectangular bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)