ADAPA438225-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 2 x 25 mL round-bottom tube, pack of 2, for use with 90 mL rectangular bucket
Alle Fotos(1)
About This Item
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
holds 2 x 25 mL round-bottom tube
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022639391 (NA)
Parameter
2,750 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
25 mm
Kompatibilität
for use with 90 mL rectangular bucket
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapter for use with 90 mL rectangular bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 2 x 25 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)