ADAPA438107-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 10 x 5-7 mL round-bottom tubes, for use with 90 mL rectangular bucket, pkg of 2 ea
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 10 x 5-7 mL round-bottom tubes
Verpackung
pack of 2 ea
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022639323
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 90 mL rectangular bucket
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapter to be used with 90 mL rectangular bucket in Eppendorf A-4-38 rotor. Holds 10 x 5-7 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)