ADAP04-EP
Adapter for all Eppendorf® 1.5/2.0 mL Rotors
holds 1 x 0.4 mL tubes, pack of 6 ea
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 1 x 0.4 mL tubes
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022636243 (NA)
Parameter
20,800 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotors 1.5/2.0 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Six adapters, each holding 1 PCR tube (0.4 mL, maximum diameter 6 mm). They can be used in all Eppendorf rotors holding 1.5/2.0 mL tubes.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)