Wichtige Dokumente
A7674
Anti-AOP1 antibody, Mouse monoclonal
clone AOP-38, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Antioxidant-like Protein 1, Anti-PRDX3, Anti-Peroxiredoxin 3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AOP-38, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 25 kDa
Speziesreaktivität
monkey, chicken, canine, rat, human, mouse, hamster
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using a whole extract of cultured human acute T cell leukemia, Jurkat, cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRDX3(10935)
mouse ... Prdx3(11757)
rat ... Prdx3(64371)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)