A7479
5-AIQ hydrochloride
≥97% (HPLC), solid
Synonym(e):
5-Aminoisoquinolinone hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Farbe
tan
Löslichkeit
DMSO: >20 mg/mL
H2O: >20 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl[H].Nc1cccc2C(=O)NC=Cc12
InChI
1S/C9H8N2O.ClH/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-11-9(7)12;/h1-5H,10H2,(H,11,12);1H
InChIKey
KWNLARCFSYAXLT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable