A7144
Aprobarbital
Synonym(e):
5-Allyl-5-isopropylbarbituric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)