Wichtige Dokumente
A2351
Anti-ADAM-8, Propeptide Domain antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-A Disintegrin And Metalloproteinase-8, Anti-CD156, Anti-MS2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
rat, human, pig
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:1,000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADAM8(101)
pig ... ADAM8(100156146)
rat ... Tubgcp2(309098)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anti-ADAM-8, propeptide domain antibody localizes human, porcine, and rat ADAM8 and does not react with other ADAMs. In immunoblotting assays against the reduced protein, the antibody recognizes 52kDa and 70kDa bands in conditioned media or cell lysates. In culture media, the 52kDa form is predominant.
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)