A11629L2
optigel Precast gels
15-20% polyacrylamide, contains bind silane (long plate), with 2 orientation markers
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Haltbarkeit
1 mo.
Enthält
bind silane (long plate)
Leistungsmerkmale
with 2 orientation markers
Konzentration
in 0.375 M Tris-HCl, pH 8.8
15-20% polyacrylamide
Gel L × B × Dicke
256 mm × 200 mm × 1 mm
Platte L × B × Dicke
276 mm × 211 mm × 3 mm
276 mm × 217 mm × 3 mm
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)