Wichtige Dokumente
94875
Atto 680
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥90% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
ATTO-TEC GmbH
Fluoreszenz
λex 680 nm; λem 695 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C27H31N3O6S/c1-4-29-9-5-7-17-11-20-24(13-22(17)29)36-25-14-23-19(12-21(25)28-20)18(16-37(33,34)35)15-27(2,3)30(23)10-6-8-26(31)32/h11-15H,4-10,16H2,1-3H3,(H-,31,32,33,34,35)
InChIKey
MHHMNDJIDRZZNT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Atto 680 hat eine molekulare Absorption von 125.000 und einen QY von 30% in Wasser (40% in Ethanol). Die Abklingzeit beträgt 1.8 ns.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable