93318
Tris Buffered Saline
caplets (for 15 mL), pH 7.6
Synonym(e):
TBS
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TRIS-gepufferte Kochsalzlösung -Lösung, caplets (for 15 mL), pH 7.6
Form
caplets (for 15 mL)
pH-Wert
7.6
Löslichkeit
H2O: 1 tablet/15 mL, clear, colorless
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable