614-250
Blood Cell Basal Medium (250 ml)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
1 yr
Hersteller/Markenname
Cell Applications, Inc
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Basal Medium without Growth Supplement
Qualität
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Angaben zur Herstellung
contained in protocol
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)