Wichtige Dokumente
51800C
Claycomb-Medium
without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
HL-1 Medium
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Empfohlene Produkte
Beschreibung
For research or for further manufacturing use.
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
L-glutamine: no
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Das nach Dr. William Claycomb, der die HL-1-Zelllinie etabliert hatte, benannte Claycomb-Medium wurde speziell für das Wachstum von murinen Kardiomyozyten entwickelt. HL-1 ist die erste etablierte Zelllinie, die einen differenzierten Kardiomyozytenphänotyp und die kontraktile Aktivität in vitro beibehalten kann. Die HL-1-Zelllinie kann zur Untersuchung von kardialer Hypertrophie nach einem Herzinfarkt, zum Testen von neuen Herzmedikamenten und -behandlungen, für die Produktion von Herzproteinen in hohen Konzentrationen und zur Untersuchung der spezifischen Gene von reifen Kardiomyozyten eingesetzt werden. Das Claycomb-Medium erhält die HL-1-Zelllinie und ihr Verhalten von reifen Kardiomyozyten, wenn es mit 100 μM Norepinephrin, 10 % fötalem Kälberserum (FBS) und 4 mM L-Glutamin supplementiert ist. Bei lichtmikroskopischer Betrachtung der HL-1-Zellen kann die Kontraktion einzelner Zellen und Zellgruppen beobachtet werden; dies wird häufiger, wenn die Kardiomyozyten konfluieren.
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Malou van den Boogaard et al.
Cell reports, 28(10), 2704-2714 (2019-09-05)
The human ether-a-go-go-related gene KCNH2 encodes the voltage-gated potassium channel underlying IKr, a current critical for the repolarization phase of the cardiac action potential. Mutations in KCNH2 that cause a reduction of the repolarizing current can result in cardiac arrhythmias
L A Sikkink et al.
Cell death & disease, 1, e98-e98 (2010-01-01)
Light-chain amyloidosis (AL) is a devastating protein-misfolding disease characterized by abnormal proliferation of plasma cells in the bone marrow that secrete monoclonal immunoglobulin light chains that misfold and form amyloid fibrils, thus causing organ failure and death. Numerous reports on
Amanah Abraham et al.
The Journal of biological chemistry, 293(52), 19974-19981 (2018-11-23)
Human babesiosis is an emerging tick-borne disease caused by apicomplexan parasites of the genus Babesia Clinical cases caused by Babesia duncani have been associated with high parasite burden, severe pathology, and death. In both mice and hamsters, the parasite causes
Hongwei Wu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 471(1), 240-246 (2016-01-26)
Mounting studies have illustrated an important role of HOTAIR in cancer progress, but few studies have reported its function in cardiac disease, including cardiac-associated sepsis. This study aimed to investigate the function of HOTAIR in sepsis, involving its association with
Ivana Poparic et al.
PloS one, 6(10), e26524-e26524 (2011-11-05)
Four-and-a-half LIM domain protein 1 isoform A (FHL1A) is predominantly expressed in skeletal and cardiac muscle. Mutations in the FHL1 gene are causative for several types of hereditary myopathies including X-linked myopathy with postural muscle atrophy (XMPMA). We here studied