Wichtige Dokumente
50200
Gly-Gly
≥99.0% (NT), suitable for ligand binding assays, BioXtra
Synonym(e):
Diglycin, Glycylglycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Gly-Gly, BioXtra, ≥99.0% (NT)
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (NT)
Form
powder
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
Verlust
≤1% loss on drying, 110 °C
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
7.5-8.9
pKa (25 °C)
8.2
mp (Schmelzpunkt)
220-240 °C (dec.)
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChIKey
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?