453R-1
p53 (SP5) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP5, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (453R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (453R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (453R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (453R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (453R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotyp
IgG1
Kontrolle
colon carcinoma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Angaben zum Gen
human ... TP53(7157)
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)