Merck
354R-1
Sigma-Aldrich
TFE3 (MRQ-37) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MRQ-37, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (354R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (354R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (354R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (354R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (354R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotyp
IgG
Kontrolle
ASPS, melanoma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Angaben zum Gen
human ... TFE3(7030)
Allgemeine Beschreibung
Nierenzellkarzinome (RCC) mit Xp11-Translokationen sind ein kürzlich erkannter Subtyp des RCC, gekennzeichnet durch Chromosomentranslokationen mit Xp11.2-Bruchpunkt und resultierenden Genfusionen unter Beteiligung des TFE3-Transkriptionsfaktorgens, das diesen Locus zuordnet. Das RCC mit Xp11-Translokation ist der häufigste Typ des RCC bei Kindern, kommt aber anteilmäßig (prozentual) seltener bei Erwachsenen vor. Morphologisch zeigen diese Neoplasmien oft eine papilläre Architektur und klares Zytoplasma, und sie wurden häufig mit Psammomakörpern in Verbindung gebracht. Immunhistochemische zeigt sich bei diesen Neoplasmien eine Unterexpression der Epitelmarker, wie Anti-Cytokeratin und Epithelmembranantigen (Anti-EMA) im Vergleich zum typischen RCC bei Erwachsenen. Der immunhistochemische Marker mit der höchsten Sensitivität und Spezifität für RCC mit Xp11-Translokation ist die Nuklearmarkierung des TFE3-Proteins, die eine Überexpression der resultierenden Fusionsproteine relativ zum nativen TFE3 zur Folge hat. Alveoläres Weichteilsarkom(ASPS) ist ein seltenes Weichteilsarkom mit ungeklärter Differenzierung. Es tritt oft bei jüngeren Patienten in deren Extremitäten auf. Trotz relativ hoher Metastasenquoten haben Patienten in der Metastasenphase oft längere Überlebensraten im Vergleich zu anderen. Das typische Kennzeichen des ASPS ist eine Neuanordnung der Chromosomen auf 17q25 und Xp11.2, wobei ein ASPSCR1-TFE3-Fusionsgen erzeugt wird, das für einen aberranten, vermutlich die Pathogenese auslösenden Transkriptionsfaktor verantwortlich ist.Dieser aberrante chimäre Transkriptionsfaktor retiniert die von TFE3 kodierte N-terminale DNA-Bindungsdomäne, während der das ASPSCR1 kodierende Teil wahrscheinlich die Domänen-modulierende Genexpression liefert. In Gegenwart dieses ′superaktivierten′ Transkriptionsfaktors kann die Expression mehrerer Moleküle induziert werden, was zur Diagnose, Progression und Metastase von ASPS beiträgt.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
MSH6-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 287S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) vorgesehen.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pedram Argani et al.
Clinics in laboratory medicine, 25(2), 363-378 (2005-04-26)
A significant proportion of RCCs of children and young adults bear specific chromosome translocations that result in gene fusions that involve members of the MiTF/TFE transcription factor family. These include the Xp11-translocation carcinomas, which bear TFE3 gene fusions, and the
Alexander J Lazar et al.
Histopathology, 55(6), 750-755 (2009-12-17)
The molecular signature of alveolar soft part sarcoma (ASPS) is a specific der(17)t(X;17)(p11.2;q25) translocation, resulting in a chimeric transcription factor (ASPSCR1-TFE3). When this disease is no longer amenable to surgical curative intervention, uniformly efficacious therapies are lacking. The aim of
Pedram Argani et al.
The American journal of surgical pathology, 27(6), 750-761 (2003-05-27)
We report the aberrantly strong nuclear immunoreactivity for the C-terminal portion of TFE3 protein in tumors characterized by chromosome translocations involving the TFE3 gene at Xp11.2. This group of tumors includes alveolar soft part sarcoma and a specific subset of
The evolving story of renal translocation carcinomas.
Pedram Argani et al.
American journal of clinical pathology, 126(3), 332-334 (2006-08-02)