350CM-005
HCASMC Conditioning Medium (5ml)
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
6 mo.
Hersteller/Markenname
Cell Applications, Inc
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
HCASMC Conditioning Medium
Qualität
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Angaben zur Herstellung
contained in protocol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)