Wichtige Dokumente
27813
Coomassie Proteinassayreagens
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Dichte
~1.31 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5/C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H2,51,52,53,54,55,56);/q;+1/p-1
InChIKey
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
109.4 °F
Flammpunkt (°C)
43 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?