267R-1
IgA (EP170) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EP170, monoclonal
Beschreibung
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
bottle of 1.0 mL predilute (267R-17)
bottle of 7.0 mL predilute (267R-18)
vial of 0.1 mL concentrate (267R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (267R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (267R-16)
Hersteller/Markenname
Cell Marque™
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Qualität
IVD | IVD | IVD | RUO |
Verlinkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)