Wichtige Dokumente
210A-1
Prolactin Rabbit Polyclonal Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
Ig fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (210A-14)
vial of 0.5 mL concentrate (210A-15)
bottle of 1.0 mL predilute (210A-17)
vial of 1.0 mL concentrate (210A-16)
bottle of 7.0 mL predilute (210A-18)
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Kontrolle
pituitary
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic
Angaben zur Herstellung
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable