Wichtige Dokumente
17928
O-Methyl-O′-succinylpolyethylenglycol 2′000
Synonym(e):
O-(Succinyl)-O′-methylpolyethylenglykol 2′000, Polyethylenglykol 2′000 monomethylether-succinat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mr ~2100
mp (Schmelzpunkt)
50-53 °C
Ω-Ende
carboxylic acid
α-Ende
methoxy
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Professor Randal Lee (University of Houston, USA) discusses design considerations for iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes used for biosensing, including synthetic procedures, size, and shape. The effects of these variables are discussed for various volumetric-based and surface-based detection schemes.