13080801
CHO-K1-AC-free
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
hamster ovary
Beschreibung
Hamster Chinese Ovary, serum-free
Verpackung
tube of 5 μg 13080801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13080801-1VL
Wachstumsmodus
suspension
Morphologie
Aggregates in suspension
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Beschreibung der Zelllinie
Verpackung
Nährmedium
Subkultur-Routine
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)