11012007
SK-GT-4 cell line human
Synonym(e):
SKGT4 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human esophagus
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Modal number 59 chromosomal aberration at 11p13-15.
Morphologie
Epithelial growing in islands
Produkte
Expression of actin imtermediate filaments and growth factors TGF?1, TGF?2, TGF?3, TGF? and platelet-derived growth factor A (PDGFA). P53 mutation c.298C>T
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)