10021102
Bob cell line human
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human prostate
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
4n (81 to 94)
Morphologie
Cobblestone
Produkte
10% 3-D sphere formation in Matrigel. Migratory and invasive when compared to benign prostate tumour.
Rezeptoren
CD44, alpha2 integrin, alpha6 integrin, EGFR, FGFR1, LIFR
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 11,12
D13S317: 9,14
D16S539: 10,12
D5S818: 13
D7S820: 10,11
THO1: 9
TPOX: 8,10
vWA: 17
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)