Merck
08951
Sigma-Aldrich
6-Carboxy-fluoreszeindiacetat-N-succinimidylester
for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Synonym(e):
6-Carboxy-di-O-acetylfluorescein-N-succinimidylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H19NO11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
557.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
Qualität
for fluorescence
Assay
≥90.0% (HPLC)
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
Fluoreszenz
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (after cleavage by esterase)
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1
InChI
1S/C29H19NO11/c1-14(31)37-17-4-7-20-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-21(24)29(20)22-11-16(3-6-19(22)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34/h3-8,11-13H,9-10H2,1-2H3
InChIKey
JGPOSNWWINVNFV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Die Succinimidylestergruppe ist in der Lage, spontan und irreversibel an freie Amine zu binden. Eingesetzt in Durchflusszytometrie-Experimenten für die Verfolgung der Zellteilung von Säugetierzellen und Bakterien. Wird in Kombination mit verschiedenen sogenannten "Zell-Permeabilisatoren" als wirksamer, nicht zerstörender Fluoreszenzfarbstoff verwendet, um schnell Bakterienzellen nachzuweisen.
Sonstige Hinweise
Reagens für die kontinuierliche Bestimmung des intrazellulären pH-Werts in Bakterien durch Fluorometrie; Markierung menschlicher Bandscheibenzellen in vitro für die Fluoreszenzmikroskopie
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H E Gruber et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 75(3), 118-123 (2000-08-19)
We have assessed the utility of an intracellular fluorochrome, 5-(and-6)-carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester (CFSE), as a tracking label for human intervertebral disc cells in vitro. Although 5 microM provides adequate intracellular labeling for whole cell fluorescent microscopic identification of labeled
P Breeuwer et al.
Applied and environmental microbiology, 62(1), 178-183 (1996-01-01)
A novel method based on the intracellular conjugation of the fluorescent probe 5 (and 6-)-carboxyfluorescein succinimidyl ester (cFSE) was developed to determine the intracellular pH of bacteria. cFSE can be taken up by bacteria in the form of its diacetate