Merck
05479
Sigma-Aldrich
Albumin aus Rinderserum
fraction V, essentially protease free, ≥92% (GE)
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.27
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Assay
≥92% (GE)
Form
lyophilized powder
Qualität
essentially protease free
Mol-Gew.
~66 kDa
Mr ~67000
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Verlust
≤5% loss on drying
Löslichkeit
H2O: 40 mg/mL at 20 °C, clear to very faintly turbid, colorless to slightly yellow
H2O: slightly soluble
Fremdaktivität
protease ≤0.005 U/mg
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Albumin from bovine serum has been used for blocking the non-specific protein binding surface areas. It has also been used as a standard for evaluating the concentration of protein by using Bradford method.
Biochem./physiol. Wirkung
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Bovine serum albumin also referred to as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated as well as non-treated microwells. It can also triggers the insulin dependent diabetes mellitus.
Angaben zur Herstellung
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
erste Fraktionierung durch Hitzeschock.
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Raphael J Gübeli et al.
Scientific reports, 3, 2610-2610 (2013-09-11)
The simplification of current vaccine administration regimes is of crucial interest in order to further sustain and expand the high impact of vaccines for public health. Most vaccines including the vaccine against hepatitis B need several doses to achieve protective
Andreas Menzel et al.
Lab on a chip, 13(21), 4173-4179 (2013-08-29)
Detecting drug-target interactions in real-time is a powerful approach for drug discovery and analytics. We show here for the first time the ultra fast electrical real-time detection and quantification of antibiotics using a novel biohybrid nanosensor. The biomolecular sensing is
J Karjalainen et al.
The New England journal of medicine, 327(5), 302-307 (1992-07-30)
Cow's milk has been implicated as a possible trigger of the autoimmune response that destroys pancreatic beta cells in genetically susceptible hosts, thus causing diabetes mellitus. Studies in animals have suggested that bovine serum albumin (BSA) is the milk protein
M Steinitz
Analytical biochemistry, 282(2), 232-238 (2000-06-30)
ELISA provides a highly sensitive procedure for quantitating antigens and antibodies. In that assay, microwells are coated initially with a specific ligand and then saturated with inert molecules to minimize nonspecific background. Coating can be improved by pretreating the microwells
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that