Merck
05420
Sigma-Aldrich
Albumin aus Humanserum
lyophilized powder, ≥95.0% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
HSA
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (agarose gel electrophoresis)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
monomer calculated mol wt 66478 Da
Methode(n)
tissue culture: suitable
Verunreinigungen
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
pH-Wert
7.0±0.2
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChIKey
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ALB(213)
Biochem./physiol. Wirkung
Serumalbumin wirkt als Trägerprotein für Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone und ist wichtig bei der Regulierung des kolloidosmotischen Drucks des Blutes. Es wurde gefunden, dass Albumin an körperfremde Substanzen, insbesondere Medikamente (z.B. Ibuprofen und Warfarin) bindet und einen starken Einfluss auf ihre Pharmakokinetik hat. Oxidativer Stress, der zu Veränderungen des Redox-Zustands von Albumin führt, hat in großem Umfang Auswirkungen auf dessen physiologische Funktion.
Sonstige Hinweise
Finden Sie weiterführende Informationen unter human serum albumin.
Review: Serum albumin
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Penelope Rice et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 174(6), 3676-3685 (2005-03-08)
We previously demonstrated that exposure to febrile-range hyperthermia (FRH) accelerates pathogen clearance and increases survival in murine experimental Klebsiella pneumoniae peritonitis. However, FRH accelerates lethal lung injury in a mouse model of pulmonary oxygen toxicity, suggesting that the lung may
T. Peters, Jr.
Adv. Prot. Chem., 37, 161-161 (1985)
Indu Sharma et al.
Fertility and sterility, 94(5), 1639-1646 (2009-12-01)
To investigate the in vitro effects of atorvastatin on lipopolysaccharide (LPS)-induced gene expression in endometrial-endometriotic stromal cells. In vitro experimental study using flow cytometry, ELISA, semiquantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction, and Western blot. Postgraduate Institute of Medical Education and
Zhenping Liu et al.
The review of diabetic studies : RDS, 5(4), 232-244 (2009-03-19)
The influence of glucose and fatty acids on beta-cell function is well established whereas little is known about the role of amino acids (AAs). Islets isolated from NMRI mice were incubated overnight. After preincubation, isolated islets as well as clonal
Kotaro Suzuki et al.
Cell, 134(3), 485-495 (2008-08-12)
Mast cells are known to play a pivotal role in allergic diseases. Cross-linking of the high-affinity receptor for IgE (FcepsilonRI) leads to degranulation and allergic inflammation; however, the regulatory mechanisms of IgE-dependent exocytosis remain unknown. We show here that IkappaB