Wichtige Dokumente
S6506
Silbernitrat
ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
Synonym(e):
Salpetersäure Silber(I)-salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.8 (vs air)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0% (titration)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
212 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- For the oxidation of aromatic, aliphatic, and conjugated aldehydes to the corresponding carboxylic acids in the presence of H2O2 as an oxidant.
- In the air oxidation of benzylic and allylic alcohols to corresponding aldehydes or ketones in the presence of Na2CO3.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?