Merck
M9272
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid Hexahydrat
ACS reagent, 99.0-102.0%
About This Item
Lineare Formel:
MgCl2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
99.0-102.0%
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
Anionenspuren
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Ba: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mn: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChIKey
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Magnesiumchlorid-Hexahydrat (MgCl2·6H2O) ist ein anorganes Salz, das aus der sauren Laugenlösung von Magnesit-Abgängen (Tailings) erzeugt werden kann. Es ist ein potenzielles Phasenübergangsmaterial (PCM) für die Speicherung von Wärmeenergie in Solarkochern. Das Ergebnis einer Veränderung von Polyvinylalkohol (PVA)-Filmen mittels MgCl2·6H2O wurde untersucht. Die Fähigkeit von MgCl2·6H2O, die Entflammbarkeit von Baumwollgeweben zu vermindern, wurde erforscht.
Anwendung
Magnesiumchlorid-Hexahydrat wird verwendet in der Herstellung von Renaturierungspuffer zur Renaturierung von denaturierten PGN (Peptidoglycan)-hydrolytischen Enzymen. Es kann als Katalysator in der Herstellung von 3,4-Dihydropyrimidin-2-(1H)-onen genutzt werden.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Magnesium Bromide and Magnesium Chloride Hexahydrate Catalyzed One-Pot Synthesis of Dihydropyrimidines via Biginelli Reaction under Solvent-Free Conditions.
Gulten S.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 50(2), 391-395 (2013)
Preparation and Analysis of Crude Autolytic Enzyme Extracts from Staphylococcus aureus.
Vaz F and Filipe SR.
Bio-protocol, 5(24) (2015)
Magnesium recovery from magnesite tailings by acid leaching and production of magnesium chloride hexahydrate from leaching solution by evaporation.
Ozdemir M, et al.
International Journal of Mineral Processing, 93(2), 209-212 (2009)
Modification of poly (vinyl alcohol) films by the addition of magnesium chloride hexahydrate.
Jiang X, et al.
Polym. Eng. Sci., 52(7), 1565-1570 (2012)
Thermal decomposition pathway of a cellulosic fabric impregnated by magnesium chloride hexahydrate as a flame-retardant.
Mostashari SM and Moafi HF.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 93(2), 589-594 (2008)