F5879
Ammoniumeisen(III)-Citrat
reagent grade, powder
Synonym(e):
Ammonium ferric citrate, Ferric ammonium citrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Form
powder
Zusammensetzung
Iron, 16.5-18.5%
Kationenspuren
Fe: 16.5-18.5%
SMILES String
N.OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC(=O)C2
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
InChIKey
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable