Wichtige Dokumente
A5764
Ammoniumphosphat
reagent grade, ≥98.0%
Synonym(e):
Diammoniumhydrogenphosphat, di-Ammoniumhydrogenphosphat (sec.)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Form
powder or crystals
pH-Wert
7.5-9.0 (25 °C, 132.1 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
155 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 132 g/L at 20 °C
SMILES String
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChIKey
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- As an activator in generating activated carbon using waste ramulus mori as a source material.
- To compose the mobile phase for the removal of synthetic impurities from voriconazole by HPLC.
- Preparation of Eu ions doped oxyapatite Ca8Gd2(PO4)6O2 (CGP) samples.
- Syringe-type cartridge based electric field-assisted solid phase extraction of sunset yellow, an anionic dye.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?